Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726880.50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
260°bis 280 °C | |
50 m |
GC Kapillarsäule | |
Optima™ 210 | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,5 μm | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 210 GC-Kapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.5um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur