Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 726320.50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Gehäuse G46 | |
300°bis 320 °C | |
50 m |
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule | |
Optima™ 1701 | |
Gaschromatographie (GC) | |
0,5 μm | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 GC-Hochleistungskapillarsäule > Länge:50m; Innendurchmesser:0,32mm; Filmstärke:Gehäuse 0.5um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur