Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC-Kapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726205.60
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10134561
  • 1205.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
0,4 mm
0,25 mm
G1, G2, G38
340°bis 360 °C
60 m
GC Kapillarsäule
Optima™ 1 MS
Gaschromatographie (GC), ECD, Allgemeine Analysen auf Trace-Ebene
0,25 μm
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC-Kapillarsäule > ID:0,25mm, Länge:60m