Learn More
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Optifit Twin™ Full-Face APR provides protection versus particulates and/or toxic gases. It features a full lens for wide field of vision, a silicone body for optimum fit, and a click-fit cartridge system for flexible protection. A built-in diaphragm allows for better speech transmission.
Marke: Honeywell™ 1715231
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produkttyp: Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske
- Beschreibung: Visier aus Polycarbonat mit Silikonrahmen, freiem Gesichtsfeld und Ausatemventil. Integrierte Kunststoffmembran
- Kassette/Filter: Bajonettfilter der N-Serie (nur EN141 oder EN143 Klasse 1 oder 2 zert. Honeywell Filter)
- Objektivtyp: Volllinse
- Material (Sichtscheibe): Polycarbonat
- Form des Gurtsystems: Kopfgurtsystem mit fünf Bändern und einstellbaren Schnellverschluss-Schnallen
- Zertifizierungen/Konformität: EN136:1998, CE PSA-Kat.: 3, QA: ISO 9001/2000
- Zur Verwendung mit (Anwendung): Labors, Pharmaindustrie, Öl- und Gasindustrie, Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Chemische Industrie
Spezifikation
Bajonettfilter der N-Serie (nur EN 141- oder EN 143-zertifizierte Honeywell Filter der Klasse 1 oder 2) | |
Schwarz | |
Klein | |
Silikon | |
Labors, Pharmaindustrie, Öl- und Gasindustrie, Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Chemische Industrie | |
Silikon, U-förmige Einfassung, vollständige Sichtscheibe | |
Ja |
EN 136:1998, EG PSA-Kategorie: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-Zertifikat: 0070-236-079-06-06-0023, EG-Bescheinigung: 0070-236-079-06-06-0023, Konformitätserklärung: INRS – 1715231 | |
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske | |
Ja | |
S | |
Kopfgurtsystem mit fünf Bändern und einstellbaren Schnellverschluss-Schnallen | |
Polycarbonat |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR) > Optifit Twin™ Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske; Größe: S
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur