missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 9 mm-Schnappverschluss, PE, rot mit Septum, für Mikrotiterplatten mit Mikroeinsätzen

Zur Verwendung mit Well-Platten-Mikroeinsätzen.

Marke:  Fisherbrand™ 09 15 0763

Artikelnummer. 10631623

  • 669.00 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Silikon/PTFE
  • Weiß/Rot
  • Geschlitzt
  • 1.9mm Dicke
  • 45 ° Shore A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Silikon/PTFE
Rot, Weiß
Polypropylen
GC, HPLC
1,9 mm
4 mm
9 mm
Ja
100
Schnappverschluss
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm-Schnappverschluss, PE, rot mit Septum, für Mikrotiterplatten mit Mikroeinsätzen > Silikon/PTFE weiß/rot, geschlitzt ,1.9 mm Dicke ,45° Shore A

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt