Learn More
Köttermann Eintüriger hoher Aufbewahrungsschrank
Dieser hohe Aufbewahrungsschrank verfügt über 1 Einzeltür zum Schutz von gelagerten Geräten und Zubehör.
Marke:  Köttermann 301-00039
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17302089
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
  • Eine einzelne Tür schützt gelagerte Gegenstände
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Große Aufbewahrung
Aufklappbar
Lagerung
Ja
Keine
Keine
Nein
Nein
366 x 600 x 1920 mm
Epoxidbeschichtet
Links
1
4
61,9 kg
Stahl
Name des Produkts
Köttermann Eintüriger hoher Aufbewahrungsschrank > Hochschrank mit einer Tür; Anzahl Schubladen:Keine; Anzahl der Einlegeböden:Keine; Abmessungen (T x B x H):500 x 600 x 590 mm