Learn More
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127 (20 %-Lösung in DMSO)
Pluronic™ F-127 (20 %-Lösung in DMSO)
Marke:  Molecular Probes™ P3000MP
69.54 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10767854
  • 92.50 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Pluronic F-127 *20 % Lösung in DMSO* ist ein nichtionisches Tensid-Polyol (Molekulargewicht von ca. 12.500 Dalton), das die Auflösung von wasserunlöslichen Farbstoffen und anderen Materialien in physiologischen Medien erleichtert. Pluronic F-127 wird häufig zum Dispergieren der Acetoxymethyl (AM)-Ester unserer Ionenindikatoren und für unsere Zellen-Tracer-Farbstoffe wie CFDA-SE verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
1 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2935433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog NumberP3000MP
Chargennummer2714438 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog NumberP3000MP
Chargennummer2510678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 Catalog NumberP3000MP
Chargennummer2339925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2021 Catalog NumberP3000MP
Chargennummer2291566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2020 Catalog NumberP3000MP
Name des Produkts
Molecular Probes™ Pluronic™ F-127 (20 %-Lösung in DMSO) > 1 ml