Learn More
R&DSystems™ Cell Lysis Buffer 1 (1 x 21 mL)
denaturing buffered solution
Marke:  R&DSystems™ 890713
Artikelnummer. 18432210
  • 88.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Buffers, Chelators and Reagents
1 Each
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
R&DSystems™ Cell Lysis Buffer 1 (1 x 21 mL) > 1 Each