Learn More
OCTN1/SLC22A4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-94155-0.1ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18600392
  • 468.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
OCTN1/SLC22A4 Polyclonal antibody specifically detects OCTN1/SLC22A4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
OCTN1/SLC22A4
Polyclonal
Western Blot 1:1000-1:2000
Ergothioneine transporter, ET transporter, ETT, MGC34546, MGC40524, OCTN1integral membrane transport protein, Organic cation/carnitine transporter 1, solute carrier family 22 (organic cation/ergothioneine transporter), member 4, solute carrier family 22 member 4, UT2H
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 42-141 of human SLC22A4 (NP_003050.2). LAGTPEHRCRVPDAANLSSAWRNNSVPLRLRDGREVPHSCSRYRLATIANFSALGLEPGRDVDLGQLEQESCLDGWEFSQDVYLSTVVTEWNLVCEDNWK
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
6583
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Name des Produkts
OCTN1/SLC22A4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Unconjugated