Learn More
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.
8.65 € - 29.80 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Achtseitig |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11923574
|
Fisherbrand™
001.515 |
15 mm | 8 mm |
19.80 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11933574
|
Fisherbrand™
001.522 |
22 mm | 8 mm |
17.68 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12676316
|
Fisherbrand™
001.541 |
41 mm | 8 mm |
29.80 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11953574
|
Fisherbrand™
001.575 |
75 mm | 13 mm |
24.15 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11858872
|
Fisherbrand™
001.513.3 |
13 mm | 3 mm |
17.63 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11943574
|
Fisherbrand™
001.525 |
25 mm | 8 mm |
18.08 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11878872
|
Fisherbrand™
001.551 |
51 mm | 8 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11517782
|
Fisherbrand™
001.551 |
51 mm | 8 mm |
26.05 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Robuster, vielseitig verwendbarer Magnetrührstab
- Ebene Oberflächen sorgen für eine bessere Durchmischung
- Alle Versionen mit Mittelring
- AlNiCo-V-Magnete in PTFE eingegossen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Achtseitig |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab