Learn More
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Artikelnummer. 11953574 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
41 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
8 mm
13 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11953574
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Alle haben einen Mittelring
  • AlNiCo-V-Magnete, umgeben von PTFE
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Länge (metrisch) 75 mm
Menge 2/Pckg.
Form Achtseitig