Learn More
Masterflex™ Nylonschellen für Sanitärarmaturen
Mit diesen Klammern erreichen Sie hygienisch einwandfreie Bedingungen. Die Cole-Parmer™ Nylon-Klammern für Sanitäranschlüsse zeichnen sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit und niedrige Auslaugung aus.
47.05 € - 62.65 €
Spezifikation
Produkttyp Klammer
Material Nylon
Verpackungsmenge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13198169
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30508-23
25,4 zu 38,1 mm
62.65 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13188169
Unterlagen ansehen
Masterflex™
30508-21
12,7 mm zu 19,05 mm
47.05 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie mit diesen Klammern hygienische Bedingungen aufrecht.Die Cole-Parmer™ Nylonklammer für Sanitäranschlüsse bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und geringe Laugungsfähigkeit.
  • Geringe Auslaugbarkeit
  • Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisiert
  • Mit Tri-Clamp™-Anschlüssen kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Klammer
Nylon