Learn More
Masterflex™ Nylonschellen für Sanitärarmaturen
Mit diesen Klammern erreichen Sie hygienisch einwandfreie Bedingungen. Die Cole-Parmer™ Nylon-Klammern für Sanitäranschlüsse zeichnen sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit und niedrige Auslaugung aus.
Marke: Masterflex™ 30508-21
Beschreibung
Halten Sie mit diesen Klammern hygienische Bedingungen aufrecht.Die Cole-Parmer™ Nylonklammer für Sanitäranschlüsse bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und geringe Laugungsfähigkeit.
- Geringe Auslaugfähigkeit
- Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisieren
- Kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen
Spezifikation
Klammer | |
Tri-Clamp™ Anschluss | |
12,7 mm zu 19,05 mm |
Nylon | |
Je 1 |