Learn More
Masterflex™ Nylonschellen für Sanitärarmaturen
Mit diesen Klammern erreichen Sie hygienisch einwandfreie Bedingungen. Die Cole-Parmer™ Nylon-Klammern für Sanitäranschlüsse zeichnen sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit und niedrige Auslaugung aus.
Marke:  Masterflex™ 30508-23
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13198169
  • 62.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Halten Sie mit diesen Klammern hygienische Bedingungen aufrecht.Die Cole-Parmer™ Nylonklammer für Sanitäranschlüsse bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und geringe Laugungsfähigkeit.
  • Geringe Auslaugfähigkeit
  • Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisieren
  • Kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen
Spezifikation
Spezifikation
Klammer
Nylon
Je 1
25,4 zu 38,1 mm