Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten
Umfassendes Sortiment hochwertiger serologischer Pipetten zur Unterstützung jeder Phase der Zellkulturforschung
Marke:  Thermo Scientific™ 170367N
54.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16490901
  • 75.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Yes
Serologische Pipette, 5 Jahre Haltbarkeit
Steril
Einzeln verpackt, Kunststofffolienverpackung, mit Stopfen
Frei von RNase und DNase, frei von humaner DNA, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
Polystyrol
100/Packung; 200/Karton
10 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerBB09010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog Number170367N
ChargennummerBB01010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2022 Catalog Number170367N
ChargennummerBA11010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2021 Catalog Number170367N
ChargennummerGE10005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog Number170367N
ChargennummerGL10012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog Number170367N
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    34
    Stunden
    13
    Minuten
    32
    Sekunden
    58
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologische Pipetten >