Learn More
Smeg™ Unteres Rollwagengestell
Mit diesem Rollwagengestell können zahlreiche Glasartikel gereinigt werden. Untere Smeg™ Rollwagengestelle sind für Smeg Glaswaschgeräte vorgesehen.
Marke:  Smeg™ CS2
Artikelnummer. 11925614
  • 332.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfaches unteres Gestell
  • Hergestellt aus Edelstahl und für Positionierungsstützen geeignet
  • Abmessungen: 515 x 507 x 58mm
Spezifikation
Spezifikation
Unteres Rollwagengestell
Für diverse Halterungen für Glaswaren
Für die Unterlegscheibe für Smeg Rollwagen 60 cm
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Smeg™ Unteres Rollwagengestell > Kann verwendet werden mit: Unterlegscheibe für Smeg Rollwagen 60 cm