Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrene Roller Bottles
Beschreibung
Züchten Sie Zellen mit hoher Reproduzierbarkeit durch den Einsatz von hochzuverlässigen Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyrol-Rollerflaschen. Entwickelt für Anwendungen wie die industrielle Herstellung von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern und Biotherapeutika. Nunc PS Rollerflaschen sind durch Gammabestrahlung sterilisiert und erfüllen den Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) 10-6
Merkmale:
- Einteilige Ausführung eliminiert das Auslaufrisiko durch Schweißnähte.
- Flache und tiefe Griffmulden ermöglichen eine ausgezeichnete manuelle und automatische Handhabung.
- Firmeneigener Fertigungsprozess gewährleistet größere Stoßfestigkeit
- Vertikale erweiterte Oberflächen erleichtern die Entleerung und reduzieren den Produktrückhalt
Empfohlen für:
- Zellkulturerweiterung
- Impfstoffproduktion
- Antikörperproduktion
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatte Oberfläche, kleine Griffmulde |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vergrößerung von Zellkulturen, Impfstoffherstellung, Antikörperherstellung, Vaccine Production, Antibody Production |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 20 |
Anzahl pro Packung | 2 |
Verpackung | 2/Packung, 20/Karton |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Product Information
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1052038 | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | 183302 |
1054554 | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | 183302 |
1052037 | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | 183302 |
1051523 | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | 183302 |
1181919-COC | Konformitätsbescheinigung | 13/04/2017 | 183302 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.