Learn More
Corning™ Einweg-Rollerflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
- Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
- Behandelt für optimale Zelladhäsion
- Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
- Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
- Gammasterilisiert und pyrogenfrei
Bestellinformation
Die Größe 490 cm2 ist ohne Graduierung und wird mit einem Dichtungssteckverschluss geliefert; die größere Flasche ist mit schwarz aufgedruckter Graduierung und griffsicheren Verschlüssen versehen.
Zertifizierungen
Zertifiziert als nicht-pyrogen für einheitliches Leistungsverhalten.
- Umweltvorteile umfassen:
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2200 ml |
Kapazität (metrisch) | 2200 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 74,3 oz. |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.77 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Material | Polystyrol |
Verpackung | 40/Packung |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
Product Information
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
27524020 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 430849 |
28524500 | Qualitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 430849 |
22424019 | Qualitätsbescheinigung | 08/01/2025 | 430849 |
22224017 | Qualitätsbescheinigung | 04/01/2025 | 430849 |
09824010 | Qualitätsbescheinigung | 04/01/2025 | 430849 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.