Learn More
Corning™ Rollerflasche mit geriffelter Verschlusskappe für bessere Griffigkeit
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
850 cm2
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem Einweg-Schlauchset (Kat.- Nr. 07-201-848)
- Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
- Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
- Chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche
- Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Leicht zu greifende Kappe mit großen Rändeln für ergonomische Handhabung
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
- Zertifizierungen und Gütesiegel
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,77 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 40/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
Verschlussfarbe | Orange |
Graduated | Ja |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Rollerflasche mit geriffelter Verschlusskappe für bessere Griffigkeit >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur