Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Kolben
Minimieren Sie mit diesen hochwertigen unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Zellsuspensionskulturen das Risiko einer Kontamination.
179.00 € - 662.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Weiß |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Filter |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10681474
|
Thermo Scientific™
132903 |
500 cm2 |
662.00 €
32 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10076901
![]() |
Thermo Scientific™
156800 |
75 cm2 |
328.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10444112
![]() |
Thermo Scientific™
159926 |
175 cm2 |
179.00 €
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10476921
![]() |
Thermo Scientific™
169900 |
25 cm2 |
382.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Profitieren Sie von den anwenderfreundlichen Designs dieser hochwertigen, unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Suspensionskulturen.
Eigenschaften:
- Weiße Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
- Das ergonomische Design von Thermo Scientific™ EasyFlask™ ermöglicht eine einfache Handhabung und Pipettierung
- Thermo Scientific™ TripleFlask™ mit drei parallelen Ebenen hat die gleichen Außenabmessungen wie eine standardmäßige 175 cm2-Flasche
- Die Filterkappe ermöglicht eine konstante Belüftung und minimiert das Risiko einer Kontamination.
- Steril und nicht-pyrogenisch
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Weiß | |
Steril | |
Unbehandelt |
Polystyrol | |
Filter |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.