Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Kolben
Minimieren Sie mit diesen hochwertigen unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Zellsuspensionskulturen das Risiko einer Kontamination.
Marke: Thermo Scientific™ 169900
250.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Profitieren Sie von den anwenderfreundlichen Designs dieser hochwertigen, unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Suspensionskulturen.
Eigenschaften:
- Weiße Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
- Das ergonomische Design von Thermo Scientific™ EasyFlask™ ermöglicht eine einfache Handhabung und Pipettierung
- Thermo Scientific™ TripleFlask™ mit drei parallelen Ebenen hat die gleichen Außenabmessungen wie eine standardmäßige 175 cm2-Flasche
- Die Filterkappe ermöglicht eine konstante Belüftung und minimiert das Risiko einer Kontamination.
- Steril und nicht-pyrogenisch
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
200 | |
Steril | |
Filter | |
Unbehandelt |
Nunc Unbehandelte T25 EasYFlask, Filterkappe | |
Abgewinkelt | |
10 | |
Flach | |
25 cm2 | |
7 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
182937 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 169900 |
182427 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | 169900 |
174357 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 169900 |
166229 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 169900 |
171739 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 169900 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.