Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Kolben
Minimieren Sie mit diesen hochwertigen unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Zellsuspensionskulturen das Risiko einer Kontamination.
Marke: Thermo Scientific™ 159926
110.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Profitieren Sie von den anwenderfreundlichen Designs dieser hochwertigen, unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Suspensionskulturen.
Eigenschaften:
- Weiße Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
- Das ergonomische Design von Thermo Scientific™ EasyFlask™ ermöglicht eine einfache Handhabung und Pipettierung
- Thermo Scientific™ TripleFlask™ mit drei parallelen Ebenen hat die gleichen Außenabmessungen wie eine standardmäßige 175 cm2-Flasche
- Die Filterkappe ermöglicht eine konstante Belüftung und minimiert das Risiko einer Kontamination.
- Steril und nicht-pyrogenisch
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
30 | |
Steril | |
175 cm2 | |
55 ml |
Nunc Unbehandelte T175 EasYFlask, Filterkappe | |
Abgewinkelt | |
5 | |
Filter | |
Unbehandelt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185452 | Bestrahlungszertifikat | 21/04/2025 | 159926 |
184416 | Bestrahlungszertifikat | 07/02/2025 | 159926 |
185452 | Konformitätsbescheinigung | 06/03/2025 | 159926 |
184416 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2024 | 159926 |
184074 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 159926 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.