Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung
GREENER_CHOICE
Die nächste Generation der Kryolagerung im Standard-Mikrotiterplattenformat mit größerer Lagerkapazität als Standard-Kryoboxen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374083
177.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10044632
  • 189.00 € / 192 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchenkoffer enthalten einen schwarzen manuellen Schraubendreher, Kat. Nr. 369643
0,5 mL
Steril
Keine
Durchsichtig (Verschluss)
192
Nunc™
Durchsichtig
Polypropylen (Kappe)
Kryobank Gefäßsysteme ohne Kodierung
Kryobank
Gestell, 96 x 2
192
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60547953 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374083
Chargennummer60442689 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number374083
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme ohne Kodierung > Nunc Cryobank 0,5 ml, uncodiert, 2 Racks oder 96 Stück/Karton, steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.