Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser
Artikelnummer. p-4522139
Click to view available options
Wells:
1
2
4
8
Material:
Borosilikat
Beschreibung:
1-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbarem Well
2-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
4-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
8-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
Packungsgröße:
16 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10058990
Marke: Thermo Scientific™ 155361
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalysen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläsern durch.
Kultivieren, Färben und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Das Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ gekammerte Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1 bietet die optischen Eigenschaften, die für eine hohe Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
  • Kammerdeckgläser sind perfekt für die konfokale Bildanalyse geeignet
  • Optimal für hochauflösende Inversmikroskopie
  • Die Kammern aus Polystyrol könnnen nicht entfernt werden, da sie fest auf ein 1,0-Borosilikat-Kammerdeckglas aufgebracht sind
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Wells 1
Kulturfläche 9.4 cm²
Deckelmaterial Polystyrol
Beschreibung 1-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbarem Well
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Material Borosilikat
Arbeitsvolumen (metrisch) 2.5 bis 4.5 ml
Dicke (metrisch) 0,13 bis 0,17 mm
Enthält Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen
Anzahl pro Packung 16
Dimensions (LxW) 57 x 25 mm
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Durchsichtig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke