Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser
Führen Sie hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalysen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläsern durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 155361
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10058990
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren, Färben und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Das Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ gekammerte Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1 bietet die optischen Eigenschaften, die für eine hohe Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
  • Kammerdeckgläser sind perfekt für die konfokale Bildanalyse geeignet
  • Optimal für hochauflösende Inversmikroskopie
  • Die Kammern aus Polystyrol könnnen nicht entfernt werden, da sie fest auf ein 1,0-Borosilikat-Kammerdeckglas aufgebracht sind
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
Polystyrol
Zellkultur
2.5 bis 4.5 ml
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen
57 x 25 mm
Durchsichtig
9.4 cm²
1-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbarem Well
Borosilikat
0,13 bis 0,17 mm
16
Steril
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1402940 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/05/2024 Catalog Number155361
Chargennummer1289425 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2020 Catalog Number155361
Chargennummer1269990 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/12/2019 Catalog Number155361
Chargennummer1251175 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2019 Catalog Number155361
Chargennummer1234702 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/08/2018 Catalog Number155361
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser > #1 Borosilikat-Deckglas; 1-Well
Nur für Forschungszwecke