Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser
Führen Sie hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalysen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläsern durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 155411
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11327724
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren, Färben und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Das Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ gekammerte Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1 bietet die optischen Eigenschaften, die für eine hohe Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
  • Kammerdeckgläser sind perfekt für die konfokale Bildanalyse geeignet
  • Optimal für hochauflösende Inversmikroskopie
  • Die Kammern aus Polystyrol könnnen nicht entfernt werden, da sie fest auf ein 1,0-Borosilikat-Kammerdeckglas aufgebracht sind
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8
Polystyrol
Zellkultur
0.2 bis 0.4 ml
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen
57 x 25 mm
Durchsichtig
0.8 cm²
8-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
Borosilikat
0,13 bis 0,17 mm
16
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423490 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog Number155411
Chargennummer1421593 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number155411
Chargennummer1417608 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/01/2025 Catalog Number155411
Chargennummer1411260 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/11/2024 Catalog Number155411
Chargennummer1408086 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/06/2024 Catalog Number155411
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser > Borosilikat-Deckglas; 8-Well
Nur für Forschungszwecke