Learn More
Fisherbrand™ Glasbeads für Mikro-Bead-Sterilisatoren
Zusätzliche Glasperlen, 1000 g
Marke:  Fisherbrand™ B1201-BEAD
Artikelnummer. 16455239
  • 33.60 € / 1000 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zusätzliche Glasbeads zur Erneuerung der im Lieferumfang enthaltenen Glasbeads.
  • Durchmesser: 3 mm
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
Sterilisation
Zusätzliche Glasbeads
32 oz.
Glas
1000 g
Fisherbrand Mikro-Bead-Sterilisatoren
Zubehör
1000 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Glasbeads für Mikro-Bead-Sterilisatoren > 1000g