Learn More
Thermo Scientific™ weiße 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, kein Deckel, unsteril, 10er-Packung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Platten für Roboter, Platten-Reader und Liquid Handling-Systeme.
Marke: Thermo Scientific™ 236108
420.68 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ F96-Platten aus Polystyrol. Schwarze und weiße Platten sind für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert und für die wichtigsten bildgebenden Eigenschaften entwickelt. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
- Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
- Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Ohne Deckel | |
10 Packungen | |
Weiß | |
Niedrige Flanschkante | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
10 |
Standard | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
Polystyrol | |
50 bis 250 μl | |
Unbehandelt | |
180 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185315 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2025 | 236108 |
176038 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 236108 |
168608 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 236108 |
173532 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 236108 |
181788 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 236108 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.