Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
268.00 € - 401.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Anzahl pro Karton | 500 |
Form | Konisch |
Bodenform | Konisch |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17888501
|
Thermo Scientific™
362694 |
15 ml | Steril | Großpackung |
301.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16535010
|
Thermo Scientific™
362694NS |
15 ml | Unsteril | Großpackung |
358.10 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17808581
|
Thermo Scientific™
362695 |
15 ml | Steril | Im Gestell |
334.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16545010
|
Thermo Scientific™
362695NS |
15 ml | Unsteril | Im Gestell |
283.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16555010
|
Thermo Scientific™
362696NS |
50 ml | Unsteril | Großpackung |
401.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
16565010
|
Thermo Scientific™
362697NS |
50 ml | Unsteril | Im Gestell |
336.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17898501
|
Thermo Scientific™
362697 |
50 ml | Steril | Im Gestell |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
17878501
|
Thermo Scientific™
362696 |
50 ml | Steril | Großpackung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Merkmale:
- Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses.
- Geklärtes Polypropylen ist chemikalienbeständig und hält hohe Zentrifugalkräfte aus
- Schriftfeld und flache Kappen zur Probenkennzeichnung
- Volumenmarkierungen und Graduierungen
- DNAse-/RNAse-frei
- Produktrohstoffe sind gemäß Test nach USP-Klasse VI biokompatibel
- Das Produkt ist nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Max. RZB: 8.500 x g für den Festwinkelrotor, 7.000 x g für Ausschwingrotor***
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 37 °C.
- Haltbarkeit: 2 Jahre
***Bei vollständiger Unterstützung durch konischen Rotorhohlraum oder konischen Adapter
Bestellinformationen:
Die Röhrchen werden in einer Großpackung (Hülse) oder einem Gestell geliefert.
Spezifikation
Polypropylen | |
Konisch | |
Ja |
500 | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |