Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Marke:  Thermo Scientific™ 362696
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17878501
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Eigenschaften:
  • Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses.
  • Geklärtes Polypropylen ist chemikalienbeständig und hält hohe Zentrifugalkräfte aus
  • Schriftfeld und flache Kappen zur Probenkennzeichnung
  • Volumenmarkierungen und Graduierungen
  • DNAse-/RNAse-frei
  • Produktrohstoffe sind gemäß Test nach USP-Klasse VI biokompatibel
  • Das Produkt ist nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
  • Sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Max. RZB: 8.500 x g für den Festwinkelrotor, 7.000 x g für Ausschwingrotor***
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 37 °C.
  • Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
***Bei vollständiger Unterstützung durch konischen Rotorhohlraum oder konischen Adapter
Bestellinformationen:
Die Röhrchen werden in einer Großpackung (Hülse) oder einem Gestell geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
500
Großpackung
Konisch
Ja
9500 × g
Polypropylen
25
Steril
Konisch
Zentrifugenröhrchen