Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Marke: Thermo Scientific™ 362697
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.00000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Konische Zentrifugenröhrchen können Sie dank dem firmeneigenen System mit anhängenden Kappen einhändig öffnen und schließen. Die Röhrchen haben ein ergonomisches Design und sind mit allen Festwinkel- oder Ausschwing-Zentrifugenrotoren kompatibel.
Eigenschaften:
- Der anhängende, auslaufsichere Deckel verhindert Kreuzkontaminationen und Verlust des Verschlusses.
- Geklärtes Polypropylen ist chemikalienbeständig und hält hohe Zentrifugalkräfte aus
- Schriftfeld und flache Kappen zur Probenkennzeichnung
- Volumenmarkierungen und Graduierungen
- DNAse-/RNAse-frei
- Produktrohstoffe sind gemäß Test nach USP-Klasse VI biokompatibel
- Das Produkt ist nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Max. RZB: 8.500 x g für den Festwinkelrotor, 7.000 x g für Ausschwingrotor***
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 37 °C.
- Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
***Bei vollständiger Unterstützung durch konischen Rotorhohlraum oder konischen Adapter
Bestellinformationen:
Die Röhrchen werden in einer Großpackung (Hülse) oder einem Gestell geliefert.
Spezifikation
50 ml | |
500 | |
Im Gestell | |
Konisch | |
Ja | |
9500 × g |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |