Learn More
Azlonâ„¢ Zylinder mit breiter Form, Polypropylen
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet eine hohe chemische und Temperaturbeständigkeit. Das Design der Azlon™ Viereckigen Zylinder aus Polypropylen gewährleistet erhöhte Standfestigkeit auf dem Arbeitstisch und vereinfacht die Handhabung. Optimal für den Einsatz in Laborbereichen mit eingeschränktem Platz geeignet.
Marke:  Azlon CPS0100P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11309633
  • 60.75 â‚¬ / 5 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Konstruktionsmerkmale:
  • Kompakte Bauweise sorgt für bessere Stabilität
  • Standfuß mit einzigartiger Ablaufeigenschaft verhindert, dass sich beim Reinigen in einer Spülmaschine Wasser ansammelt, das später verschüttet werden kann oder in dem sich Verunreinigungen ansammeln
  • Eingeprägte Graduierungen mit langlebigem blauen Aufdruck zum besseren Volumenablesen
  • Der Standfuß haftet nicht auf feuchten Oberflächen, wodurch weniger Flüssigkeit verschüttet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
5/Packung
Blau
2 ml
Rund
Polypropylen
B
50 mm
Blue
Nicht graduierte Messzylinder
Videos
  • Squat form cylinders
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Squat form cylinders
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Product Information
    Name des Produkts
    Azlonâ„¢ Zylinder mit breiter Form, Polypropylen > Fassungsvermögen:100 ml; Graduierungen:Gehäuse 2mL