Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ Systeme
BIOPHARMA
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory Systemen. Jedes Einwegsystem umfasst 10 Ebenen und fasst so viel wie 36 T175-Kolben.
Marke:  Thermo Scientific™ 140400
357.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10667193
  • 463.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory Systemen. Jedes Einwegsystem umfasst 10 Ebenen und fasst so viel wie 36 T175-Kolben. Das lineare Zellkultur-Format mit mehreren Ebenen ist einfach anzuwenden, trägt zu einfacher Skalierbarkeit bei und eignet sich ideal sowohl für die Forschung als auch für industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
  • Gebrauchsfertiges System
  • Großer, durchbrochener Schraubverschluss
  • Vielseitiges Anschlussstück zum Ausgießen und aseptischem Befüllen
Vorteile:
  • Produktivitätssteigerung — fünf Mal schnelleres Füllen und Leeren als bei T175 Zellkulturflaschen
  • Sofort einsatzbereit — die EasyFill Cenn Factory Wannenstapelsysteme benötigen kein Zubehör.
Einfache Anwendung:
Füllen Sie einfach das Medium in die große Öffnung des EasyFill Cell Factory Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EasyFill Cell Factory
1 Ea.
Less waste, renewable material
Flach
6320 cm2
2/Cs.
Cell Factory System
Steril
Belüftet
10
Videos
  • Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory systems
  • Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
  • Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale up using media bag
  • Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale up using media bag
  • Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
  • Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory systems
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183002 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/12/2024 Catalog Number140400
Chargennummer173422 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140400
Chargennummer173024 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140400
Chargennummer172837 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140400
Chargennummer169193 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140400
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ Systeme > EasyFill Cell Factory 10; 6320 cm2; steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.