Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ Systeme
BIOPHARMA
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory Systemen. Jedes Einwegsystem umfasst 10 Ebenen und fasst so viel wie 36 T175-Kolben.
Marke:  Thermo Scientific™ 140250
365.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10532714
  • 444.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory Systemen. Jedes Einwegsystem umfasst 10 Ebenen und fasst so viel wie 36 T175-Kolben. Das lineare Zellkultur-Format mit mehreren Ebenen ist einfach anzuwenden, trägt zu einfacher Skalierbarkeit bei und eignet sich ideal sowohl für die Forschung als auch für industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
  • Gebrauchsfertiges System
  • Großer, durchbrochener Schraubverschluss
  • Vielseitiges Anschlussstück zum Ausgießen und aseptischem Befüllen
Vorteile:
  • Produktivitätssteigerung — fünf Mal schnelleres Füllen und Leeren als bei T175 Zellkulturflaschen
  • Sofort einsatzbereit — die EasyFill Cenn Factory Wannenstapelsysteme benötigen kein Zubehör.
Einfache Anwendung:
Füllen Sie einfach das Medium in die große Öffnung des EasyFill Cell Factory Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EasyFill Cell Factory
1 Ea.
Less waste, renewable material
Belüftet
2
6/Cs.
Cell Factory System
Steril
1264 cm2
Videos
  • Thermo Scientific Nunc - EasyFill cell factory systems
    Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory system is a single use, 'out of the box' system with a large, vented screw closure and versatile port design for pouring and aseptic filling.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory systems
    • Thermo Scientific Nunc - Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
      This video shows aseptic filling made easy using a Thermo Scientific Nunc cell factory system, a bottle with tubing accessories through closure that allows pumping with a peristaltic pump.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
      • Thermo Scientific Nunc - Aseptic cell culture scale up using media bag
        Plug a media bag into any Cell Factory system for enhanced aseptic connectivity for filling or harvesting.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:27
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:27
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale up using media bag
      • Thermo Scientific Nunc - Aseptic cell culture scale up using media bag
        Plug a media bag into any Cell Factory system for enhanced aseptic connectivity for filling or harvesting.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:27
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:27
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale up using media bag
      • Thermo Scientific Nunc - Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
        This video shows aseptic filling made easy using a Thermo Scientific Nunc cell factory system, a bottle with tubing accessories through closure that allows pumping with a peristaltic pump.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Thermo Scientific Nunc Aseptic cell culture scale-up using peristaltic pump
        • Thermo Scientific Nunc - EasyFill cell factory systems
          Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory system is a single use, 'out of the box' system with a large, vented screw closure and versatile port design for pouring and aseptic filling.
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 0:00
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 0:00
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
            Thermo Scientific Nunc EasyFill cell factory systems
          Sicherheitsdatenblatt (SDS)
          Dokumentation Zertifikate
          Zertifikate
          Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
          5 Ergebnisse gefunden
          Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
          Chargennummer184585 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number140250
          Chargennummer163993 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140250
          Chargennummer164308 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140250
          Chargennummer173683 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140250
          Chargennummer169381 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number140250
          Zubehör anzeigen
          Name des Produkts
          Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ Systeme > EasyFill Cell Factory 2; 1264 cm2; steril
          Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.