Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-BC26 Heizthermostat
Artikelnummer. 15930267
Click to view available options
Enthält:
Analogschnittstelle
RS232-Schnittstelle
Schnittstelle nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15930267
Marke: JULABO™ 9021526
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für interne und externe Anwendungen, ausgestattet mit geschlossenen Badetanks. Gut isolierte Tanks besitzen Kühlschlange zur Gegenkühlung. Integriertes Ablaufventil ermöglicht sicheres und sauberes Entleeren des Tanks.
  • Geeignet für interne und externe Anwendungen
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
  • Badetank mit hochwertiger Wärmedämmung 
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 19 bis 26 l
Flussrate 8 bis 23 l/min
Display 3,5 in. TFT-Display
Externe Umwälzung Ja
Eigenschaften Umwälzthermostat
Heizleistung 2 kW
Enthält Schnittstelle nicht enthalten
Modell DYNEO™ DD-BC26
Nebenstrom 0,1 bis 0,6 bar
Maximale Temperatur (metrisch) 20°C bis 200°C
Temperaturstabilität ±0,01°C
Abmessungen (T x B x H) innen 26 x 35 / 20 cm
Abmessungen (L x B x H) 39 x 62 x 48
Gewicht (angloamerikanisch) 18,7 kg
Spannung 200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz