Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
BIOPHARMA
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 170615
64.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12663096
  • 72.60 € / 40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht:
  • Medienbeutel oder Schlauchkits können auf beliebige Cell Factory Wannenstapelsysteme aufgesteckt werden und ermöglichen eine bessere aseptische Verbindung zum Befüllen und für die Zellernte.
Zusätzliche Funktionen:
  • Zeiteinsparung und Kostensenkung
  • Reinigungsprozesse wie Autoklavieren und damit verbundene Überprüfungen werden auf ein Minimum reduziert
  • Vermeidung von Staudruck bei Befüllungen
  • Zusätzliche Belüftungsoptionen sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blaue Abdeckkappe
Cell Factory Systeme (alle Modelle)
2
Steril
HDPE
40
System-Zubehör
Abdeckkappe
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185798 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number170615
Chargennummer184978 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum10/12/2024 Catalog Number170615
Chargennummer185798 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/04/2025 Catalog Number170615
Chargennummer184978 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2024 Catalog Number170615
Chargennummer165939 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number170615
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System > Abdeckkappen, blau, 40 Stck./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.