Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch
Diese einfach unterscheidbaren Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch sind farbcodiert und werden aus ungiftigem (USP Klasse VI) Polystyrol präzisionsgeformt.
Marke: Thermo Scientific™ 254410
Beschreibung
Einfach zu unterscheidende, farbcodierte Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch werden präzise aus ungiftigem (USP-Klasse VI) Polystyrol geformt, das für eine glatte Oberfläche der Impfösen sorgt. Die Thermo Scientific Nunc Produkte bestehen aus hochwertigen Kunststoffen und eignen sich für Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabore sowie für die Herstellung von Impfstoffen und Diagnose-Kits.
Eigenschaften:
- Gammasterilisiert—keine Notwendigkeit für Flammensterilisation
- Hydrophile Behandlung während des Herstellungsprozesses
- Flüssigkeitsanhaftende Eigenschaften verhindern ungewollt abfallende Tröpfchen
- Schlaufen in Größen von 10 und 1 μl erhältlich
- Erfüllen semiquantitative Standards zum Umgang mit Proben
- Kalibrierdokumente für jede Charge auf Anfrage
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Klar | |
600 Schachtel |
1 μl | |
Steril | |
Schleife, 1 Mikroliter; durchsichtig; 600/Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.