Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch
Diese einfach unterscheidbaren Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch sind farbcodiert und werden aus ungiftigem (USP Klasse VI) Polystyrol präzisionsgeformt.
115.00 € - 495.77 €
Produktcode | Marke | Volumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10048750
![]() |
Thermo Scientific™
251586 |
10 μl | 1000 Schachteln |
115.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11391575
|
Thermo Scientific™
251586 |
10 μl | 1000 Schachteln | N/A | ||||||
10344741
![]() |
Thermo Scientific™
253287 |
1 μl | 1000 Schachteln |
116.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11301585
|
Thermo Scientific™
253287 |
1 μl | 1000 Schachteln | N/A | ||||||
12687093
![]() |
Thermo Scientific™
254410 |
1 μl | 600 Schachtel |
144.00 €
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10659971
|
Thermo Scientific™
254410 |
1 μl | 600 Schachtel | N/A | ||||||
12780006
![]() |
Thermo Scientific™
254437 |
10 μl | 600 Schachtel |
147.00 €
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11351585
![]() |
Thermo Scientific™
254437 |
10 μl | 600 Schachtel |
495.77 €
2400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Einfach zu unterscheidende, farbcodierte Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch werden präzise aus ungiftigem (USP-Klasse VI) Polystyrol geformt, das für eine glatte Oberfläche der Impfösen sorgt. Die Thermo Scientific Nunc Produkte bestehen aus hochwertigen Kunststoffen und eignen sich für Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabore sowie für die Herstellung von Impfstoffen und Diagnose-Kits.
Eigenschaften:
- Gammasterilisiert—keine Notwendigkeit für Flammensterilisation
- Hydrophile Behandlung während des Herstellungsprozesses
- Flüssigkeitsanhaftende Eigenschaften verhindern ungewollt abfallende Tröpfchen
- Schlaufen in Größen von 10 und 1 μl erhältlich
- Erfüllen semiquantitative Standards zum Umgang mit Proben
- Kalibrierdokumente für jede Charge auf Anfrage
Specifications
Polystyrol | |
Steril | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.