Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-Säulen
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-Säulen bieten eine hochwertige, basendeaktivierte, vollständig endverkappte Phase mit gleicher oder vergleichbarer Selektivität wie C18-Säulen, jedoch mit etwas geringerer Retention.
Marke: Thermo Scientific™ 28205-204630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
- Exzellente Reproduzierbarkeit
- Ökonomische Universalsäulen
Spezifikation
Analysesäule | |
200 mm | |
2 bis 9 | |
170 m²/g | |
Gehäuse C8 | |
7% | |
Umkehrphase |
4.6 mm Innendurchmesser | |
5 μm | |
130 Å | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC-Säulen > Länge: 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur