Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well Polypropylen-DeepWell™ Aufbewahrungsplatte
Vereinfachen Sie die Lagerung von Mischbibliotheken mit der Thermo ScientificTM NuncTM DeepWellTM 384-Well-Platte.
Marke: Thermo Scientific™ 269390
520.56 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Lagerung von Mischbibliotheken mit der Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™ 384-Well-Platte. Diese Deepwell-Polypropylen-Platte bietet größere Arbeitsvolumen und minimiert Kapillareffekte durch ein spezielles abgerundetes quadratisches Well-Design. Polypropylen eignet sich ideal für Lagerungsplatten, da es eine geringere Bindungskapazität hat und die vollständige Probenentnahme ermöglicht.
Merkmale:- Erhöhte Ränder um jedes Well sind ideal für die Heißversiegelung oder Klebefolien.
- Abgerundete Wells ermöglichen optimiertes Mischen
- Kompatibel mit Robotik-, Automatisierungs- und Liquid-Handling-Systemen
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
250 μl | |
240 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
60 | |
60/Karton | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |
Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform | |
16 x 24 | |
Einzeln verpackt | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
384 | |
Reinraum | |
Quadratisch, runder Boden (U-Well) | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
1 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR-fähig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425207 | Konformitätsbescheinigung | 20/03/2025 | 269390 |
1422970 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2025 | 269390 |
1421980 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2025 | 269390 |
1420778 | Konformitätsbescheinigung | 08/01/2025 | 269390 |
1412638 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2024 | 269390 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.