Learn More
Brady™ Lockout-Station
Aus robustem, weißem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine leichte Wandmontage. Stecktafelähnliche Löcher für Haken sind auf der Rückwand vorgebohrt. Integrierte Schlossschiene für 1-15 Schlösser, je nach Größe. Der Inhalt der Station ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke: Brady™ 050993
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leere Lockout/Tagout-Wandregale
- Aus robustem, weißem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine leichte Wandmontage
- Stecktafelähnliche Löcher für Haken sind auf der Rückwand vorgebohrt
Spezifikation
Station mit Verriegelung | |
Polystyrol | |
133 mm | |
133,35 x 635 x 762 mm | |
30 in. | |
Station wird ohne Inhalt geliefert | |
Extragroß | |
635 mm |
Rot auf weiß | |
5.25 in. | |
Adjustable Lockout Stations - Extra-large Lockout Station | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
762 mm | |
Je 1 | |
25 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Lockout-Station > Abmessungen:635 x 762 mm (B x H)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur