Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber
Sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber eignen sich für verschiedene Anwendungen und zeichnen sich durch die einstellbare Klinge aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 179693
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10748581
Beschreibung
Beschreibung
Der sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber mit einstellbarer Klinge ermöglicht eine bequeme mechanische Ernte der adhärenten Zellen aus Kulturgefäßen. Erhältlich in 2 Längen für eine breite Palette an Kulturgefäßen.
Eigenschaften:
  • Griffe aus flexiblem Polystyrol
  • Vorsterilisiert und einzeln verpackt
  • Klingenlänge: 1,7cm (0,66)
Bestellinformationen:
  • 179707: zur Verwendung mit 75 bis 175 cm2-Zellkulturflaschen
  • 179693: zur Verwendung mit 25 bis 80cm2-Zellkulturflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,2952 in.
0,6889 in.
Zellkulturflaschen 25-80 cm2
23cm
250/Cs.
Steril
7,5mm
17,5mm
9 in.
1/Pk.
Zellschaber
Polystyrol (Griff)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber > Grifflänge 23 cm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.