Learn More
IKA™ Sternförmiger Cutter
Marke: IKA™ 0001443400
206.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):Edelstahlschläger M 21: zum Zerkleinern von Substanzen bis Mohshärte 5
Hartmetallschläger M 22 (Wolframkarbid): für härtere Materialien bis Mohshärte 9
Sternmesser M 23: zur Zerkleinerung von faserigen Stoffen wie Papier und Pflanzenmaterial, aber auch für Kunststoffe u.a. Material mit geringem spezifischem Gewicht
Mahlkammer M 20.1: eine zweite Mahlkammer sorgt für effektives Arbeiten. Eine Mahlkammer kann auf den Antrieb gesetzt werden, während eine zweite parallel gereinigt und befüllt wird.
Typ: Sternmesser M 23
Spezifikation
Sternförmiger Cutter | |
Zerkleinern von faserigen Substanzen sowie für Kunststoffe und Material mit einem niedrigen spezifischen Gewicht |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Sternförmiger Cutter > Kann verwendet werden mit:Zerkleinern von faserigen Substanzen sowie für Kunststoffe und Material mit einem niedrigen spezifischen Gewicht
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur