Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturröhrchen eignen sich für Kulturen mit adhärenten Zellen in Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabors.
544.00 € - 677.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kulturröhrchen |
---|---|
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlussfarbe | Weiß |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Arbeitsvolumen (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Arbeitsvolumen (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10682641
![]() |
Thermo Scientific™
145470 |
Aufsteckkappe | 7 ml | Rund |
544.00 €
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10222821
![]() |
Thermo Scientific™
146183 |
Schraubverschluss | 7 ml | Rund |
559.00 €
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10048960
![]() |
Thermo Scientific™
156758 |
Schraubverschluss | 3 ml | Flach |
677.00 €
450 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Adhärente Zellkulturen in Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabors und bei der Produktion von Impfstoffen und Diagnose-Kits mit Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturröhrchen.
Merkmale:- Röhren aus Polystyrol, Verschlusskappen aus Polyethylen
- Röhrchen mit flacher Seite haben eine Kulturfläche von 5,5 cm2 zum Kultivieren adhärenter Zellkulturen
- Flachboden-Röhren sind gut zum Mikroskopieren geeignet; Verwendung eines Deckglases in den Röhren möglich
- Flachboden-Röhren auch in horizontaler Lage auslaufsicher
- Behandelt mit Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-Abdeckung
Spezifikation
Kulturröhrchen | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Steril |
Polyethylen | |
Naturfarben | |
Nunclon Delta Zellkulturschalen; Durchm. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.