Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturröhrchen eignen sich für Kulturen mit adhärenten Zellen in Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabors.
Marke: Thermo Scientific™ 145470
511.99 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Adhärente Zellkulturen in Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabors und bei der Produktion von Impfstoffen und Diagnose-Kits mit Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkulturröhrchen.
Merkmale:- Röhren aus Polystyrol, Verschlusskappen aus Polyethylen
- Röhrchen mit flacher Seite haben eine Kulturfläche von 5,5 cm2 zum Kultivieren adhärenter Zellkulturen
- Flachboden-Röhren sind gut zum Mikroskopieren geeignet; Verwendung eines Deckglases in den Röhren möglich
- Flachboden-Röhren auch in horizontaler Lage auslaufsicher
- Behandelt mit Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-Abdeckung
Spezifikation
Polyethylen | |
13 mm | |
Zellkulturröhrchen, 7 ml | |
Naturfarben | |
Polystyrol | |
600 | |
Nunclon Delta Zellkulturschalen; Durchm. | |
Rund |
Weiß | |
Kulturröhrchen | |
Aufsteckkappe | |
100 mm | |
100 | |
7 ml | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
178370 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 145470 |
181488 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 145470 |
182516 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 145470 |
176688 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 145470 |
172131 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 145470 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.