Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720014.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Separate Mischungen auf der Grundlage hydrophober (van der Waals) Interaktionen mit HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie).Nucleosil™ 100-5 C18 EC-Säulen sind in verschiedenen Innendurchmessern und Längen erhältlich.
- Octadecyl-modifizierte Silikaphasen für HPLC
- Mit Endkappen · USP L1
- Nicht polare Phasen mit Endkappen für RP-Chromatographie
- pH-Stabilität bei 20 °C: 2–8, Kohlenstoffgehalt von Porengröße abhängig (siehe Tabelle unten)
- Trennmechanismus auf Basis hydrophober (van der Waals) Wechselwirkungen, leichte Wechselwirkungen mit Silanol-Rückständen
- Eluent in Säule mit Acetonitril – Wasser
Spezifikation
Silika | |
Octadecyl | |
Analytische HPLC | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
15% | |
Ja | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
3 mm | |
Hydrophob | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
350 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC Säule > ID:3mm, Länge:250mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur