Learn More
Ohaus™ Analoger Mini-Vortex-Mischer VXMNAL
Der OHAUS™ analoge Mini-Vortexmischer VXMNAL eignet sich mit seiner robusten Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen.
Marke:  Ohaus™ 30392117
260.20 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15792229
  • 348.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robuste Konstruktion für stabiles und zuverlässiges Vortexen
  • Die Steuerung ermöglicht einen Start bei niedriger Drehzahl und somit ein sanftes Schütteln oder ein schnelles Mischen und kraftvolles Vortexen von Proben.
  • Zwei Betriebsmodi: Kontinuierlicher Modus bei Verwendung von Zubehörgeräten oder Touch-Modus, der das Mischen beim Drücken des Becherkopfs aktiviert
  • Robuste Konstruktion
  • Variable, analoge Drehzahleinstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,9 mm
230 V, 50/60 Hz, 0,6 A
Mini-Analog-Vortexmischer
21,00 x 12,30 cm
16,5 cm
21,00 cm
12,30 cm
300 bis 2500 U/min
0,6 A
EU-Stecker
6,50 in.
8,30 in.
4,80 in.
VXMNAL, EU
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ohaus™ Analoger Mini-Vortex-Mischer VXMNAL > Abmessungen (L x B x H): 21 x 12.3 x 16.5 cm