Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten
GREENER_CHOICE
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatte.
Marque:  Thermo Scientific™ 4422
51.91 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10305173
  • 79.50 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Schützen Sie alle 96 Wells während der kurz- oder langfristigen Aufbewahrung von Chemikalien oder Verbindungen mit einer einzigen Matte, der Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well-Noppenmatte zur Verhinderung von Kontaminationen und Verdunstung der Well-Inhalte.
Eigenschaften:
  • Chemikalienbeständig und durchstechbar; temperaturbeständig bis –80 °C
  • Verschiedene Farben zur schnellen Identifizierung der Platten
Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon:
  • Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
  • Vorgeschlitzte Noppenmatten aus Silikon ermöglichen das Eindringen in das Well mithilfe einer Pipettenspitze oder Sonde, ohne dabei die Kappen zu beschädigen
  • Vorgeschlitzte Silikonkappen sind lösungsmittelbeständig, nicht mit 100 % DMSO zu verwenden.
Bestellinformationen:
Sterile Noppenmatten sind einzeln verpackt.
Hinweis:
96-Well DeepWell Polypropylenplatten mit “Shared Wall”-Technologie passen auch auf 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit Standardhöhe. Katalognummer 276011 mit vorgeschlitzten Silikonkappen lässt sich wiederholt durchstechen. Vorgeschlitztes Silikon nicht mit 100%igem DMSO verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
natürlich
Polypropylen
Autoklavierbar
10
Für die Lagerung von Verbindungen bei -80 Grad C
Plattenabdeckung
Keine
Nein
Quadratisch
Ja
Steril
96
10
Nein
Nunc
Ja
-20°bis +120 °C
Nunc 96 quadratische Wells
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Noppenmatten >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.