Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde
GREENER_CHOICE
Diese Universalröhren mit Außengewinde können Sie in großen Aufbewahrungssystemen verwenden oder in kleineren Systemen für die gewohnte Kryolagerung in Dewar-Gefäßen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374501
342.29 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13406113
  • 521.00 € / 480 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Steril
Naturfarben
Flachboden
Außengewinde
Weißes Feld und Graduierungen
48 Stück/Packung
Keine
Universalröhrchen mit Außengewinde
Nunc Universalröhrchen in Klappdeckelgestell
1,8 mL
Kunststoff
Kryobank
480/Karton
10 Racks mit 48 Röhrchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1342126 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374501
Chargennummer1276620 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374501
Chargennummer1342586 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374501
Chargennummer1342587 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374501
Chargennummer1284317 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374501
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde > Nunc 1,8vml-Universalröhrchen mit Außengewinde, nicht codiert, in Klappdeckelgestell, 10 Gestelle mit 48 Röhrchen, steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.