Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS Säule
Reinige hochwertige RNA schnell und einfach. NucleoSpin™ RNA XS Säulen ermöglichen die Aufreinigung hochkonzentrierter RNA aus kleinsten Proben
84.45 € - 1700.00 €
Spezifikation
Format | Mini-Spin-Säule – XS-Design |
---|---|
Endprodukttyp | NucleoSpin™ XS RNA-Säule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur RNA-Isolierung von kultivierten Zellen, Gewebe, Kryosektionen und lasererfassten Zellen |
Enthält | Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml), Puffer, RNase-freie rDNase, Träger-RNA, Reduktionsmittel TCEP |
Produkttyp | NucleoSpin™ XS RNA-Säule |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12703580
|
Macherey-Nagel™
740902.10 |
10 |
84.45 €
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12713580
|
Macherey-Nagel™
740902.250 |
250 |
1700.00 €
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12723580
|
Macherey-Nagel™
740902.50 |
50 |
397.00 €
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Eigenschaften- Isolierung von RNA aus kleinen Probenmengen wie Biopsiematerial oder einzelnen Zellen
- Hervorragende RNA-Rückgewinnung und -Integrität
- Konzentrierte RNA für empfindliche Downstream-Anwendungen durch Elution in nur 5 μl
- rDNase ist für die DNA-Entfernung in der Säule enthalten
- NucleoSpin™ Filter (Schredder)– effiziente Homogenisierung und Reduzierung der Viskosität
- Hochwertige RNA, gebrauchsfertig für RT-PCR und andere Anwendungen
- Reduktionsmittel TCEP – kein ß-Mercaptoethanol erforderlich
Anwendungen
- RNA-Isolierung aus Kulturzellen
- RNA-Isolierung aus Gewebe
- RNA-Isolierung aus Kryosektionen
- RNA-Isolierung aus lasererfassten Zellen
- RNA-Isolierung aus kleinen Mengen Pflanzenmaterial
- RNA-Isolierung aus Proben, die im RNAlater™ gelagert werden
- Typische Downstream-Anwendungen: RT-PCR in Echtzeit, Northern Blotting, Primer-Verlängerung, Array-Technologie,
- RNase-Protektionsassays
Spezifikation
Mini-Spin-Säule – XS-Design | |
Zur RNA-Isolierung von kultivierten Zellen, Gewebe, Kryosektionen und lasererfassten Zellen | |
NucleoSpin™ XS RNA-Säule | |
0.1 bis 1.5 ng (102 HeLa-Zellen), 10 bis 15 ng (103 HeLa-Zellen), 100 bis 150 ng (104 HeLa-Zellen), 1000 bis 1500 ng (105 HeLa-Zellen) |
NucleoSpin™ XS RNA-Säule | |
Entnahmeröhrchen, NucleoSpin™ Filter, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml), Puffer, RNase-freie rDNase, Träger-RNA, Reduktionsmittel TCEP | |
Je 1 |